Learn More
Cloruro de p-toluoil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022692
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin. It is used as a reagent to synthesize (+)-Yashabushitriol, derivatives of Desloratadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
el cloruro de p-toluoil se utilizó para preparar el antígeno, la albúmina de suero tolil-amido-humano. Se utiliza como reactivo para sintetizar (+)-yashabustriol, derivados de la desloratadina.
Solubilidad
reacciona con el alcohol de agua.
Notas
almacénese a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, bases, metales activos, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-60-2
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.593
Número MDL MFCD00000696
Clave InChI NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
Nombre IUPAC cloruro de 4-metilbenzoilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluoyl Chloride
Punto de fusión °C to 2°C
Densidad 1.169
Punto de ebullición 225°C to 227°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.553
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 471492
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-methyl-Benzoyl chloride