Learn More
p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
164.00€ - 1443.00€
CAS 696-61-7, 109-99-9
Fórmula molecular C7H7ClMg
Peso molecular (g/mol) 150.888
Número MDL MFCD00672097
Clave InChI BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
PubChem CID 11829629
Nombre IUPAC magnesio; metilbenceno; cloruro
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10186553
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
382721000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10678024
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
382728000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
696-61-7, 109-99-9
150.888
BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
11829629
CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
C7H7ClMg
MFCD00672097
p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
magnesio; metilbenceno; cloruro
Especificaciones
p-Tolylmagnesium chloride
2M solution in THF
C7H7ClMg
MFCD00672097
1.0000g/mL
BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
magnesio; metilbenceno; cloruro
11829629
1
Solución
Sin designar
696-61-7, 109-99-9
CH3C6H4MgCl
2 to 2.2M
p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
150.888
150.89
−17°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS P Statement Causes severe skin burns and eye damage. Highly flammable liquid and vapor. May form explosive peroxides. Reacts violently with water.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Store in a dry place. Store in a closed container.
Keep container tightly closed.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
Nombre del producto
  • p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.