Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor III de la cinasa activada por p21, IPA-3
Actúa como un inhibidor alostérico de la PAK1
110.00€ - 184.00€
CAS 42521-82-4
Fórmula molecular C20H14O2S2
Sinónimo Inhibidor III de la PAK; 1,1′-disulfanediilbis(naftalen-2-ol)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15497099
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65848.MA
10mg
184.00€
10 miligramos
15487099
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65848.#0
5mg
110.00€
5 miligramos
Descripción
Descripción
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
42521-82-4
C20H14O2S2
Inhibidor III de la PAK; 1,1′-disulfanediilbis(naftalen-2-ol)
Especificaciones
Amarillo
Actúa como un inhibidor alostérico de la PAK1
C20H14O2S2
Inhibidor III de la PAK; 1,1′-disulfanediilbis(naftalen-2-ol)
Soluble en DMSO o etanol; insoluble en agua
Sólido
OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC1=C(O)C=CC2=CC=CC=C12
350.45
De - 30 °C a - 10 °C
42521-82-4
350,50g/mol
Sensible a la luz
Reactivo de transducción de la señal
RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
1-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)disulfanyl]naphthalen-2-ol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a -20°C
Nombre del producto
  • p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,1-Dithiodi-2-naphthol