Learn More
Cytiva Tubos de empaquetamiento
780.00€ - 1432.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12475730
|
Cytiva
28-9868-16 |
Columnas HiScale 16 | 200 mm |
780.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12465730
|
Cytiva
28-9868-15 |
Columnas HiScale 16 | 400 mm |
1021.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11623234
|
Cytiva
28-9802-51 |
Columnas HiScale 50 | 200 mm |
1432.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11633234
|
Cytiva
28-9803-83 |
Columnas HiScale 26 | 200 mm |
1070.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||