Learn More
Atago™ Medidor de alcohol etílico de bolsillo modelo PAL-34S
Marca: Atago™ 4434
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Medidor de alcohol etílico de bolsillo | |
PAL-34S | |
0,5 % de alcohol etílico/temperatura de 0,1 °C | |
IP65 | |
31 x 55 x 109mm | |
55mm | |
De 10 °C a 35 °C | |
0,1 °C |
0 a 45 % (g/100 g) de alcohol etílico/temperatura de 10 a 35 °C | |
±1 % de alcohol etílico/temperatura de ±1 °C | |
3sec | |
100 g | |
109mm | |
31mm | |
10°C to 35°C | |
2 pilas AAA |