Learn More
SGE™ Jeringas headspace para muestreador automático estancas a gases PAL con aguja fija de 56 mm
Funciona a las temperaturas más altas. Jeringas headspace para muestreador automático estanca a gases SGE PAL con aguja fija de 56 mm: Mejoran el análisis del flujo de trabajo y están diseñadas especialmente para su uso con muestreadores automáticos CTC PAL y LEAP.
190.00€ - 197.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
---|---|
Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
Estilo de punta de aguja | Orificio lateral |
Para utilizar con (equipo) | CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |
Tipo de conexión | Fijo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12655597
|
SGE™
008131 |
1 ml | 23 G | 0,63 mm |
197.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13177876
|
SGE™
008136 |
1 ml | 26 G | 0,47 mm |
197.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12857913
|
SGE™
008631 |
2,5 ml | 23 G | 0,63 mm |
190.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13187876
|
SGE™
008636 |
2,5 ml | 26 G | 0,47 mm |
190.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Funciona a las temperaturas más altas.Las jeringas para muestreador automático Headspace estancas a gases SGE PAL con aguja fija de 56 mm mejoran el análisis del flujo de trabajo y están diseñadas especialmente para su uso con muestreadores automáticos CTC PAL y LEAP.
- Tienen la tecnología de las jeringas Diamond
- Resistencia a disolventes mejorada
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Diseñadas específicamente para PAL
- Mejor precisión debido a la reducción de la contaminación cruzada y a la eliminación del riesgo de contaminación del adhesivo
- Soportan hasta 150 °C y tienen una punta del émbolo energizada para garantizar un sellado hermético a gases
Especificaciones
Cromatografía de gases | |
Orificio lateral | |
Fijo |
Jeringa para muestreador automático | |
CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |