Learn More
Paladio, 0,5 % en sedimentos de alúmina de 3,18 mm, sin reducir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329389
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 0.5% on alumina pellets, 3.18mm (0.125 in.), Unreduced
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water.