Learn More
Paladio, 1 % en polvo de alúmina, reducido, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium |
Nombre de nota | 1% on alumina powder |
Aspecto | Light gray powder |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |