Learn More
Paladio, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, sin reducir, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
170.00€ - 2955.00€
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11344417
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
038305.06
5 g
170.00€
5 g
11354417
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
038305.14
25 g
853.00€
25 g
11334417
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
038305.22
100 g
2955.00€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
paladio
Pd
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Especificaciones
Palladium
7440-05-3
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
It is insoluble in water.
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
10% on activated carbon powder, Standard, unreduced, nominally 50% water wet
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
paladio
23938
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes