Learn More
Paladio, 3 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium |
Nombre de nota | 3% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet |
Cantidad | 100 g |
Olor | Odorless |