Learn More
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, 5R437, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486357
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como producto farmacéutico intermediario. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Apenas solubles en agua. (0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Se venden al peso seco. El peso de la unidad no incluye el peso del agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Nombre de nota 5% on activated carbon paste, 5R437
Cantidad 10 g
Número UN UN1325
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),