Learn More
Paladio, 5 % en pasta de carbón activado, A503023-5, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium |
Nombre de nota | 5% on activated carbon paste, A503023-5 |
Color | Negro |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Olor | Odorless |