Learn More
Paladio sobre carbón activado, 10 % Pd, sin reducir, seco, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium on activated carbon |
Color | Negro |
Nombre de nota | 10% Pd |
Cantidad | 1 g |
Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
Índice Merck | 15, 7090 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.42 |
Porcentaje de pureza | 10% (Pd) |
Envase | Frasco de vidrio |
Tamaño de partículas | Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Palladium on activated carbon, unreduced
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.