Learn More
Cloruro de paladio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073357 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Peso molecular (g/mol) 177.32
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Punto de fusión 678°C
Color Marrón-Rojo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC dicloropaladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.31g/mol
Envase Vial