Learn More
Lámina de paladio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: Aprox. 0,2 g/25 x 25 mm
111.00€ - 1070.00€
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Fórmula molecular | Pd |
Peso molecular (g/mol) | 106.42 |
Número MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
Clave InChI | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
PubChem CID | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
Nombre IUPAC | paladio |
SMILES | [Pd] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11387197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011517.FF |
25 x 25 mm |
111.00€
25 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11325889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011517.FI |
50 x 50 mm |
316.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11377197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011517.GH |
100 x 100 mm |
1070.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
paladio |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Especificaciones
Palladium | |
7440-05-3 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
paladio | |
23938 | |
Odorless |
Plata a gris | |
Silver gray foil | |
Pd | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 | |
Lámina, 0,025 mm de grosor |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes