Learn More
Hidróxido de paladio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348298
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12135-22-7
Fórmula molecular H2O2Pd
Peso molecular (g/mol) 140.43
Número MDL MFCD00064599
Clave InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium hydroxide
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC paladio(2+);dihidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.42
Porcentaje de pureza 99%