Learn More
Hidróxido de paladio, Pd 20 % sobre carbono, nominalmente 50 % agua, catalizador de Pearlman, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309198
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
CAS: 12135-22-7 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Utilizado como catalizador para la hidrogenólisis de grupos bencílicos y epóxidos.
Se utiliza para reducir los compuestos nitrosos a aminas.
Actúa como reactivo de deshidrogenación, y también como reactivo para la desbencilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12135-22-7
Fórmula molecular H2O2Pd
Peso molecular (g/mol) 140.43
Número MDL MFCD00064599
Clave InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
Nombre IUPAC paladio(2+);dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium hydroxide
Forma física Polvo húmedo negro
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Aspecto Black moist powder