Learn More
Acetato de paladio(II), 47,5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium(II) acetate |
Punto de fusión | 205.0°C |
Nombre de nota | 47.5% Pd |
Cantidad | 10 g |
Fórmula lineal | (CH3CO2)2Pd |
Índice Merck | 15,7092 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols |
Nombre IUPAC | paladio(2+);diacetato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.51 |
Porcentaje de pureza | 47.5% (Pd) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.