Learn More
Bromuro de paladio(II), 99,99 % (base metálica), Pd 39,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
CAS: 13444-94-5 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
273.00€ - 1310.00€
CAS 13444-94-5
Fórmula molecular H2O2Pd
Peso molecular (g/mol) 140.43
Número MDL MFCD00064599
Clave InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
Nombre IUPAC paladio(2+);dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11381958
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011878.04
2 g
273.00€
2 g
11371958
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011878.09
10 g
1310.00€
10 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
13444-94-5
140.43
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
9942167
[OH-].[OH-].[Pd++]
H2O2Pd
MFCD00064599
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
paladio(2+);dihidróxido
Especificaciones
Palladium hydroxide
13444-94-5
Polvo
H2O2Pd
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
paladio(2+);dihidróxido
9942167
Odorless
Black moist powder
(decomposition)
Negro
99.99% (metal basis)
MFCD00064599
soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water.
[OH-].[OH-].[Pd++]
140.43
266.22
Hygroscopic
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-588-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes