Learn More
Bromuro de paladio(II), 99,99 % (base metálica), Pd 39,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11371958
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
CAS: 13444-94-5 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13444-94-5
Fórmula molecular H2O2Pd
Peso molecular (g/mol) 140.43
Número MDL MFCD00064599
Clave InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
Nombre IUPAC paladio(2+);dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium hydroxide
Punto de fusión (decomposition)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metal basis)
Información de solubilidad soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.22
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Black moist powder
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C