Learn More
Bromuro de paladio(II), Premion™, 99,998 % (base metálica), Pd 39,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13444-94-5 | Br2Pd | 266.23 g/mol
162.81€ - 664.31€
Chemical Identifiers
CAS | 13444-94-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Br2Pd |
Peso molecular (g/mol) | 266.23 |
Número MDL | MFCD00011170 |
Clave InChI | INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2 |
PubChem CID | 83469 |
Nombre IUPAC | dibromopaladio |
SMILES | [Br-].[Br-].[Pd++] |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
11320288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043697.03 |
1 g |
162.81€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11310288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043697.06 |
5 g |
664.31€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
13444-94-5 | |
266.23 | |
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L | |
83469 | |
[Br-].[Br-].[Pd++] |
Br2Pd | |
MFCD00011170 | |
palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2 | |
dibromopaladio |
Specifications
Palladium (II) bromide | |
13444-94-5 | |
Polvo | |
Br2Pd | |
palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2 | |
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L | |
dibromopaladio | |
83469 | |
99.998% | |
Pd 39.5% min |
(decomposition) | |
Negro | |
(base metálica) | |
MFCD00011170 | |
Insoluble in water. Soluble in hydrogen bromide. | |
[Br-].[Br-].[Pd++] | |
266.23 | |
266.22 | |
Premion™ |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-588-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes