Learn More
Cloruro de paladio(II), 59 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10400861
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Peso molecular (g/mol) 177.32
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) chloride
Punto de fusión 678.0°C to 680.0°C
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal PdCl2
Fieser 01,782; 02,303; 04,369; 05,500; 06,447; 07,277; 08,384; 09,352; 10,300; 11,393; 12,371; 13,9; 15,248; 16,268
Índice Merck 15,7091
Información de solubilidad Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC dicloropaladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.31
Porcentaje de pureza 59% (Pd)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.