Learn More
Cloruro de paladio(II), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium(II) Chloride |
Punto de fusión | 678.0°C to 680.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 59 to 61% (Pd) |
Fórmula lineal | PdCl2 |
Número UN | 3290 |
Índice Merck | 15,7091 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de paladio(II), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido