Learn More
Yoduro de paladio(II), 99,9 % (base metálica), Pd 28 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048891
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
CAS: 7790-38-7 | I2Pd | 360.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-38-7
Fórmula molecular I2Pd
Peso molecular (g/mol) 360.23
Número MDL MFCD00011171
Clave InChI HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC palladium(2+) diiodide
SMILES [Pd++].[I-].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) iodide
Punto de fusión 350°C (decomposition)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in ammonia,methyl acetate and potassium iodide. Slightly soluble in hydriodic acid and concentrated nitric acid. Insoluble in water,ethanol,diluted nitric acid,hydrochloric acid and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.23
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28% min.
Densidad 6.003 g/mL