Learn More
Nitrato de paladio(II) hidrato, 99,8% (base metálica), Pd 39 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301668
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207596-32-5
Fórmula molecular N2O6Pd
Peso molecular (g/mol) 230.43
Número MDL MFCD00011169
Clave InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
Nombre IUPAC paladio(2+);dinitrato
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) Nitrate Hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Rojo a marrón
Forma física Crystals
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals Basis)
Información de solubilidad Soluble in dilute nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.43 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Red-Brown Crystals