Learn More
Nitrato de paladio(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994361
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 207596-32-5 | N2O6Pd | 230.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207596-32-5, 10102-05-3
Fórmula molecular N2O6Pd
Peso molecular (g/mol) 230.43
Número MDL MFCD00149818
Clave InChI GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci
PubChem CID 16211503
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium(II) nitrate hydrate
Color Negro-marrón
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Pd(NO3)2·xH2O
Nombre IUPAC paladio(2+);dinitrato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.43
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Palladium(II) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.