Learn More
Óxido de paladio(II), 99,995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium(II) oxide |
Punto de fusión | 870.0°C |
Forma física | Líquido viscoso |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 85.2 to 88.7% (Pd) |
Fórmula lineal | PdO |
Índice Merck | 15,7094 |
Información de solubilidad | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acids, slightly soluble in aqua regia, soluble in 48% hbr |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.4 |
Porcentaje de pureza | 99.995% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Palladium(II) oxide