Learn More
Sulfato de paladio(II) dihidrato, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052097
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 13444-98-9 | H4O6PdS | 238.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13444-98-9
Fórmula molecular H4O6PdS
Peso molecular (g/mol) 238.51
Número MDL MFCD00011173
Clave InChI TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis
PubChem CID 22042048
Nombre IUPAC paladio(2+);sulfato;dihidrato
SMILES O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium (II) sulfate dihydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón a rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal PdSO4·2H2O
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in cold water; decomposes in hot water
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.51 (202.48 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic