Learn More
Polvo de paladio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
5 x 5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palladium |
Color | Negro-gris |
Aspecto | Dark gray/black powder |
Densidad | 12.02g/cm3 at 20°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.995% (Metals basis) |
Cantidad | 5 g |
Tamaño de malla | -22 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |