Learn More
Varilla de paladio, 6,35 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049039
Click to view available options
Cantidad:
25 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
100 mm
25 mm
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 mm
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈3.80g/cm
Formulario Varilla, ≈3,80 g/cm