Learn More
Alambre de paladio, 0,1 mm de diámetro, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351528
Click to view available options
Cantidad:
25 m
5 m
Forma: Aprox. 0,09 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,09g/m