Learn More
Alambre de paladio, 0,4 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15407185
Alambre de paladio, 0,4 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407185
5 m
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Código de producto. 15407185
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046327.G5
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-05-3
Fórmula molecular Pd
Peso molecular (g/mol) 106.42
Número MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clave InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nombre IUPAC paladio
SMILES [Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palladium wire
Nombre de nota 0.4mm (0.0159 in.) dia., Annealed
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 m
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Peso ≈1.56g/m
Formulario Alambre, ≈1,56g/m
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ29H025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number046327.G5,046323.A3,046323.36
Número de loteT11E029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046327.G5,046323.A3,046323.36
Número de loteU23F011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046327.G5,046323.A3,046323.36
Número de loteZ19E014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046327.G5,046323.A3,046323.36
Número de loteH09W026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number046327.G5,046323.A3,046323.36
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Alambre de paladio, 0,4 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >