Learn More
Cloruro de palmitoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021467
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.873 g/mol
Palmitoyl chloride is a compound which has been used as a polymeric carrier for plasmid DNA delivery to 293T cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de palmitoil es un compuesto que se ha utilizado como portador polimérico para la entrega de ADN plasmídico a las células 293T.
Solubilidad
Soluble en éter. Se descompone en agua y alcohol.
Notas
Sensible a la humedad. Desecar a temperatura ambiente. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-67-4
Fórmula molecular C16H31ClO
Peso molecular (g/mol) 274.873
Número MDL MFCD00000742
Clave InChI ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
Nombre IUPAC cloruro de hexadecanoilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoyl chloride
Punto de fusión ∼9°C to 12°C
Densidad 0.906
Punto de ebullición 174°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 182°C (359°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)14COCl
Índice de refracción 1.452
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 972409
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.88
Porcentaje de pureza 98%