Learn More
Cloruro de palmitoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
5 ml
500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Palmitoyl chloride |
Nombre de nota | 98% |
Acidez | 1% max. (as palmitic acid) |
Densidad | 0.9000g/mL |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Glass bottle |
Fórmula molecular | C16H31ClO |
Fórmula lineal | CH3(CH2)14COCl |
Índice de refracción | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589nm) |