Learn More
Motic™ Microscopio trinocular Panthera E
Para trabajos básicos en pequeños laboratorios de ciencias de la vida y entornos educativos.
Marca: Motic™ 1100104600172
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Modelo básico de una nueva generación de microscopios de luz transmitida.
- Microscopio trinocular para trabajos básicos en pequeños laboratorios de ciencias de la vida y entornos educativos.
- Las secciones, frotis y muestras transparentes nativas pueden examinarse con los objetivos planos acromáticos SC rediseñados de este microscopio.
- El soporte cuenta con un portaobjetivos invertido, cuádruple con platina x/y sin gradilla y sin engranaje prominente.
- La iluminación se proporciona mediante una fuente de luz LED de 1 W en una configuración Koehler fija.
Especificaciones
Condensador Abbe enfocable y centrable N.A. 0,90/1,25 con ranura para deslizadores de contraste | |
Campo ancho N-WF10X/20 mm con ajuste de dioptrías | |
LED Koehler fijo con control de intensidad de 1 W | |
Trinocular Panthera E | |
Tapa antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml) | |
Sistema óptico con corrección de color al infinito (CCIS™) | |
7,5 kg | |
110/240 V (CE) |
Iris | |
Trinocular Siedentopf, pivotante 360° | |
4X, 10X, 40X, 100XS (aceite) | |
Plano acromático CCIS SC, DIN | |
Cuádruple invertido | |
282 x 210 x 395 mm | |
110/240 V (CE), USB 2.0 para pack de baterías |