Learn More
Motic™ Microscopio digital Panthera TEC POL
Los microscopios de última generación de Panthera TEC POL están diseñados para la inspección de todo tipo de materiales de polarización con birrefringencia y birreflexión.
Marca: Motic™ 1100403300011
Descripción
Los modelos Motic™ Panthera TEC POL presentan una gran flexibilidad para la inspección de todo tipo de materiales de polarización, muestras transparentes y opacas, desde entornos educativos hasta de control de calidad industrial. Incluso las estructuras birrefringentes transparentes de la biología y la medicina (células del músculo cardíaco, paredes celulares secundarias, etc.) se pueden detectar mediante la iluminación de Koehler completa con fuente de luz halógena/LED intercambiable.
- Objetivos del plano acromático UC centrados en el montaje sin tensión para obtener la máxima oscuridad del fondo de la imagen
- La fuente de luz incidente LED de 3 W se puede cambiar fácilmente a diferentes temperaturas de color
- Los soportes incidentes/transmitidos también llevan iluminación de Koehler completa con intercambiabilidad de LED/halógeno
- Plataforma giratoria de 360° para facilitar la colocación de la muestra
- Tubo intermedio con lente Bertrand enfocable y centrable preparado para el análisis conoscópico de cristales y minerales
- Cabezal tipo Siedentopf con 25° de inclinación con cámara integrada
- Lentes de campo ancho con alto punto focal UC-WF10X/22 mm con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho
- Una lente con retícula de mira y pivote de posicionamiento
- Cuerpo intermedio con analizador giratorio 360°, lente Bertrand y ranura para compensadores
- Objetivos planos acromáticos sin tensión CCIS™ UC 4X/0,1, 10X/0,25, 40X/0,65/S, 60X/0,8/S
- Rastreador de luz Motic: Memoria de luz, modo de suspensión, indicador LED de intensidad y modo de luz con portaobjetivos con código invertido quíntuple
- Salida de HDMI, USB para dispositivos externos, Ethernet y Wi-Fi
- Modo de visualización en directo a través de Wi-Fi 1920 x 1080 (máxima definición), Ethernet 1280 x 720, 1920 x 1080 píxeles (máxima definición) o HDMI 1920 x 1080 (máxima definición)
- Memoria interna de 5 GB
Especificaciones
Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13 | |
Cámara CMOS de 5 MP | |
Campo ancho UC-WF10X/22 mm | |
LED Koehler de 3 W y halógeno de cuarzo de 6 V/30 W con control de intensidad | |
Plano acromático CCIS™ UC | |
Microscopio polarizador | |
Observación de muestras con birrefringencia y birreflexión | |
Sistema ImagingOnDevice (aplicación Panthera integrada) | |
Entre 0,35 y 30,5 mm | |
110/240 V |
Wi-Fi, HDMI, Ethernet | |
presentación en vivo | |
Tipo de binocular Siedentopf | |
40X, 100X, 400X, 600X | |
Panthera TEC POL Epi | |
MP 5 | |
Filtro azul, cable de alimentación, tapa antipolvo, llave Allen, llave de portaobjetivos ajustable, bombilla HAL de repuesto, tabla de colores de interferencia, tornillos, 4 objetivos | |
2 años para piezas eléctricas, 5 años para piezas ópticas y mecánicas | |
410 x 300 x 395 mm |