Learn More
Cytiva™ Papel de filtro para análisis cualitativo Whatman™
Click to view available options
Cantidad:
100/Paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
- Qualitative filter paper sheets
- Grade CF 12
- Ideal for general filtration applications
- Medium retention and flow rate
- Suitable for various industries including pharmaceutical, environmental and food testing
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | 210 x 297 mm |
Línea de productos | Whatman™ |
Tipo de producto | Papel filtro para análisis cualitativo |
Cantidad | 100/Paq. |
Material | Cellulose fibers |
Formato | hojas |
Grado de pureza o calidad | Grado CF 12 |
Para utilizar con (aplicación) | Suitable for various industries including pharmaceutical, environmental and food testing |