Learn More
Thermo Scientific™ PC300 Immersion Circulators
These circulators feature a 3.0Kw heater for rapid heatup, an all stainless-steel pump with ceramic rotors and extreme temperature performance ranging from -50° to +300°C.
3859.20€ - 4120.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marca CE, lista UL, CSA, RoHS |
---|---|
Comunicaciones | USB |
Caudal | 24 l/min |
Tipo de bomba | Bomba impelente, bomba de succión |
Intervalo de temperatura | -50°C a +300°C |
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tensión | Frecuencia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11914569
|
Thermo Scientific™
1590005B |
PC300 | 200/230 V | 50/60 Hz |
3859.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12692825
|
Thermo Scientific™
1590025 |
PC300 con puente | 200/230 V | 50/60 Hz |
4120.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Thermo Scientific™ PC201 Immersion Circulators feature a 3.0Kw heater for faster time to temperature, an all stainless steel pump with ceramic rotors and offer extreme temperature performance ranging from -50° to +300°C. Features include an enhanced digital display and easy–to–use touchpad settings, allowing you to easily tune the temperature to meet your specific application requirements.
- Max. temperature: 300°C
- Temp. stability: 0.015
- 3.0kW heater for faster time to temperature
- All stainless-steel pump with ceramic rotors
- Force/suction pump with 560mbar pressure and 24L/min flow
- Heating capacity 1.2kW
- External T control via PT100 sensor port
- Application threshold alarms to safeguard experiments
- Temperature high and low limits
- Seven languages (English, German, French, Spanish, Italian, Chinese and Japanese)
- Ten ramp programs with edit during run or pause
- USB port for remote control
- Real-time clock
- Multifunction port connects
- Booster pump (1 bar extra)
- Booster heater (2kW extra)
- Auto refill device
- Magnetic/solenoid valve box (e.g. control tap-water cooling)
Ordering Information:
Includes 8mm and 12mm hose barbs with bridge (–0025 only), pump plug for external circulation, and 6ft. power cord.
Especificaciones
Marca CE, lista UL, CSA, RoHS | |
24 l/min | |
-50°C a +300°C | |
500 mbar/ 8,12 psi | |
0,01 °C | |
9,2 in | |
7,4 in | |
16,6 in | |
10,4 lb | |
200/230 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
USB | |
Bomba impelente, bomba de succión | |
3 kW | |
300 °C | |
9,2 x 7,4 x 16,6 pulg (23,3 x 18,9 x 42,1 cm) | |
23,3 cm | |
18,9 cm | |
42,1 cm | |
4,7 kg | |
200/230 V |