Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 2
Rose Bengal CAF Agar and Neutralizing / PCA and TTC and Neutralizing Flex Dip-slide with a selective medium for detection of yeasts and moulds and a non selective medium for total bacterial count.
Marca:  Liofilchem™ 525272
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11964369
  • 44.31€ / paquete de 20
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Contact Slide 2 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of yeasts and moulds . The other medium is used for enumeration of bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
Bacterias, levadura, hongos, Levaduras, Hongos
BD DIFCO
Agar
No estéril
Incubadora
20/pack
Rosca
Italy
Agar
Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi
10 y 25 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.