missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCNXL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 20417-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
May play a role in tumorigenesis of colorectal carcinomas with high microsatellite instability (MSI-H).Especificaciones
PCNXL2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PCNX2 | |
KIAA0435, PCNXL2, pecanex like 2 (Drosophila), Pecanex like protein 2 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
270109, 307949, 80003 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.29 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
A6NKB5, Q5DU28 | |
Pcnx2 | |
PCNXL2 Fusion Protein Ag14161 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido