Learn More
BRAND™ Tapones de 8 tiras de PCR
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. La tira de 8 tapones para PCR es esterilizable en autoclave y no contiene ARNasa, ADNasa ni ADN. Los tapones abovedados están disponibles en varios colores para facilitar la identificación de muestras.
Marca: BRAND™ 781344
32.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.- Disponible en formato plano o abovedado
- Los tapones abovedados están disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de muestras
- Esterilizable en autoclave
- Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
Especificaciones
Azul | |
Abovedado | |
Polipropileno | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí |
Microplacas | |
No estéril | |
Sí | |
Tapón abovedado de 8 tiras | |
Sí | |
Tira de tapones |