Learn More
Eppendorf™ Film y láminas para PCR
Equipe su placa para PCR con un sellado hermético, especialmente si se utiliza un material de sellado térmico. Las películas y láminas adhesivas para PCR Eppendorf™ incorporan características ópticas superiores, por lo que son el material sellante ideal para qPCR y otros ensayos de óptica.
Marca: Eppendorf™ 0030127781
169.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- El sellado de adhesivo eficaz evita la pérdida de evaporación durante la PCR
- Retirada de la placa sin residuos
- La muestra se puede supervisar visualmente a través de la película para PCR transparente
- Lámina de PCR: se puede perforar fácilmente
- Lámina de PCR: sin adherencia de la punta de pipeta (ideal para sistemas automatizados)
Especificaciones
Estéril | |
100 | |
Film y láminas para PCR | |
Sí |
Esterilizable en autoclave | |
Ideal para sistemas automatizados como PCR, RT PCR | |
Auto | |
121 °C |