Learn More
PDH E1 alpha Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | PDH E1 alpha |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16878104
|
Proteintech
18068-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16868104
|
Proteintech
18068-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Pyruvate dehydrogenase (PDH) is a mitochondrial multienzyme complex that catalyzes the oxidative decarboxylation of pyruvate and is one of the major enzymes responsible for the regulation of homeostasis of carbohydrate fuels in mammals. The enzymatic activity is regulated by a phosphorylation/dephosphorylation cycle. Phosphorylation of PDH by a specific pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) results in inactivation.Especificaciones
PDH E1 alpha | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P08559, P26284, P35486 | |
18597, 29554, 5160 | |
PDH E1alpha Fusion Protein Ag12701 | |
Primary | |
-20°C | |
PDHA1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PDH E1 alpha, PDH E1alpha, PDHA1, PDHE1 A type I, pyruvate dehydrogenase E1 alpha subunit | |
Pdha1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |