Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto para precolumna analítica de PEEK
434.00€ - 523.00€
Especificaciones
Cantidad | 5/pack |
---|---|
Longitud (métrico) | 8 mm |
Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
Material | PEEK |
Código de producto | Marca | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11513354
|
Hamilton™
79377 |
PSDVB/ácido sulfónico |
434.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10491221
|
Hamilton™
79372 |
PSDVB/trimetilamonio |
523.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
5/pack | |
29,99 bar (5000 psi) | |
PEEK |
8 mm | |
3 mm | |
Cartucho de repuesto de precolumnas |