Learn More
Cytiva Kit de tubos PEEK y ETFE
Marca:  Cytiva 18-1121-64
Código de producto. 12461120
  • 759.00€ / 1 set
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Especificaciones
AKTAexplorer 100
Kit de tubos
Tubo de PEEK de 0.27 m de longitud, 1 tubo de PEEK de 0,55 m de longitud, 1 tubo de ETFE de 0,16 m de longitud, 1 tubo de ETFE de 0,45 m de longitud, 1 tubo de ETFE de 0,12 m de longitud, 1 tubo de ETFE de 0,5 m de longitud y 20 conectores de 4,23 mm (1/6 pulgadas)
ETFE/PEEK
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato