Learn More
Cytiva Conector macho de PEEK
Conecta tubos de distintos tamaños. El conector macho de PEEK Cytiva Life Sciences™ es un accesorio esencial para conseguir una cromatografía óptima.
32.00€ - 481.00€
Código de producto | Marca | Conexiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conexiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11515724
|
Cytiva
18-1112-57 |
Hembra de 1/16 pulg a macho M6 |
155.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11340062
|
Cytiva
18112707 |
Macho de 1/16 pulg |
306.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11729565
|
Cytiva
18112092 |
Macho de 1,59 mm (0,06 pulgadas) a macho de 1,59 cm (0,06 pulgadas) para tubos de diámetro interno de 0,25 mm |
32.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11370052
|
Cytiva
18-1112-49 |
Macho de 3/16 pulg |
274.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12421110
|
Cytiva
18112090 |
Macho de 1,59 mm (0,06 pulgadas) a macho de 1,59 cm (0,06 pulgadas) para tubos de diámetro interno de 0,13 mm |
148.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11300072
|
Cytiva
18-1170-59 |
3 conectores hembra de 7,93 mm (5/16 pulgadas) |
481.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11360062
|
Cytiva
18-1169-16 |
M6 hembra a macho de 7,93 mm (5/16 pulgadas) |
116.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Accesorio de cromatografía
- Tamaño de envase completo 2
- Elija entre conectores de distintos tamaños y con distintos diámetros internos
- Para su uso con tubos de cromatografía
- Conectores de polieteretercetona (PEEK)
Especificaciones
Conector macho | |
PEEK |