Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubulure en PEEK, D.E. de 1/16 in , longueur de 100 ft
Conçu spécifiquement pour la LC, la LCMS et l’automatisation modernes. Alternative flexible à la tubulure en acier inoxydable dans les applications à haute pression, elle garantit la reproductibilité de vos débits et résultats de chromatographie grâce à une surface interne lisse ainsi qu’à des DI cohérents et à tolérance limitée
Marque:  Trajan Scientific and Medical 1302015000-100F
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16682562
  • 360.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 31-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Excellente résistance aux produits chimiques.et inerte aux solvants les plus couramment utilisés. Les exceptions sont les réactifs très caustiques, les acides forts et les bases
  • Bio-inerte et bio-compatible
  • Code couleur conforme aux normes de l’industrie pour faciliter l’identification du diamètre intérieur
  • Colorants
  • Parois intérieures lisses et DI précis
  • Fonctionne bien avec les raccords en polymère ainsi qu’avec les raccords en acier inoxydable
  • Peut être adapté aux besoins spécifiques des clients
Spécification
Spécification
Naturel
0,015 in
100 pieds
7000 psi (483 bar)
2 à 14
1/16 po
PEEK
100°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche