Learn More
Trajan Scientific and Medical Tubo de PEEK, 0,08 cm (1/32 pulg) de D.E.; 1,52 m (5 pies)
Diseñado específicamente para usar en automatización y en los métodos modernos de LC y LCMS. Una alternativa flexible a los tubos de acero inoxidable en aplicaciones de alta presión, que garantiza la reproducibilidad del caudal de cromatografía y de los resultados gracias a que presenta una superficie interna lisa y un diámetro interior consistente con una tolerancia muy ajustada
Marca:  Trajan Scientific and Medical 1301005001-5F
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15700989
  • 34.95€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
  • Excelente resistencia química e inerte a los disolventes más utilizados. A los únicos productos químicos a los que no es resistente es a los reactivos muy cáusticos, lso ácidos fuertes y las bases
  • Bioinerte y biocompatible
  • Codificado por colores según los estándares del sector para identificar fácilmente el diámetro interior que presentan
  • Colorantes sin lixiviación
  • Paredes interiores lisas y siámetros interiores precisos
  • Es compatible con conectores de polímero o acero inoxidable
  • Se puede le puede dar la forma que el usuario necesite
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
0,005 in
5 pies
5000 psi (345 bar)
De 2 a 14
1/32 pulg
PEEK
100 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Solo para uso en investigación