Learn More
Cytiva Tubos de PEEK
Los tubos de PEEK están disponibles con distintos diámetros internos. El tubo de PEEK Cytiva Lifescience™ es un accesorio esencial para cromatografía.
55.89€ - 491.00€
Especificaciones
Tipo Tubos
Diámetro exterior (imperial) 1,58 mm
Longitud global (métrico) 2 m
Material PEEK
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11360012
Ver documentos
Cytiva
18115659
0,150 mm
491.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10328439
Ver documentos
Cytiva
18-1115-83
1 mm
81.61€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11330012
Ver documentos
Cytiva
18-1112-53
0,75 mm
85.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11555724
Ver documentos
Cytiva
18-1113-68
0,5 mm
55.89€
2 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polieteretercetona (PEEK)
  • Gran variedad de tamaños disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Tubos
1,58 mm
2 m
PEEK