Learn More
Cytiva Kit de tubos de PEEK, DI 0,50mm
Para su uso con ÄKTA Pure 150
Marca:  Cytiva 18112321
Código de producto. 12441130
  • 542.00€ / 1 set
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Especificaciones
AKTAexplorer
1 tubo H5 de 0,27 m de longitud, 1 tubo H7 de 0,55 m de longitud, 1 tubo H8 de 0,16 m de longitud, 1 tubo H9 de 0,6 m de longitud, 1 tubo H10 de 0,12 m de longitud, 1 tubo H11 de 0,5 m de longitud, 1 tubo H12 de 0,11 m de longitud, 20 conectores de ajuste manual de 4 mm (0,16 pulg.)
PEEK
Kit de tubos
0,27 mm